Colorants réactifs CF® et kits de marquage de protéines
Fournisseur: Biotium
92040.EA 357 EUR InStock
92040. 92052. 92020. 92032. 96107. 92222. 92137. 92210. 92105. 92028. BTIU92065 92044. 92056. 92226. 92133. 92024. 92214. 92036. 96010. 92218. 92109. 92150. 92041. 92053. 92130. 92142. 92021. 96108. 92223. 96011. 92037. 92211. 92106. 92029. 92033. 92110. 92215. 92045. 92134. 92057. 92025. 92102. 92219. 92030. 92042. 92054. 92131. 92050. 92026. 92212. 92038. 96012. 92127. 92139. 92220. 92022. 92216. 92111. 92034. 92155. 92046. 92058. 92135. 92208. 92228. 92107. 92051. 92031. 92043. 92120. 92059. 92027. 92104. 92039. 92221. 92128. 92055. 92132. 92023. 92225. 92035. 92213. 92209. 92217. 92108.
Colorants réactifs CF® et kits de marquage de protéines
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Biotium propose un certain nombre de formats de colorants réactifs pour le marquage de protéines, d'acides nucléiques et d'autres biomolécules avec des colorants fluorescents. Les colorants CF® offrent des avantages en termes de luminosité et de photostabilité par rapport à d'autres colorants commerciaux similaires. Les colorants CF® sont disponibles dans un certain nombre de formats de colorants réactifs. Les couleurs des colorants CF® couvrent les spectres visible et proche infrarouge.
Les groupes amines réagissent avec les acides carboxyliques activés. Les groupes aminooxy (également connus sous le nom d'hydroxylamine) réagissent facilement avec les aldéhydes ou les cétones sans nécessiter d'agent réducteur. Les hydrazides peuvent être micro-injectés dans les cellules comme traceurs polaires fixables pour la visualisation de la morphologie neuronale. Les hydrazides peuvent également être utilisés pour marquer les groupes aldéhydes ou cétones, tels que les molécules d'hydrates de carbone après peroxydation par le périodate. Toutefois, pour cette application, il est recommandé d'utiliser les formes aminooxy des colorants CF®, qui sont plus réactives vis-à-vis de ces groupes que les formes hydrazides. Les colorants maléimides marquent les thiols, tels que les résidus de cystéine dans les protéines, et peuvent être utilisés comme alternative au marquage SE dans les cas où la modification de la lysine altère l'activité biologique de la protéine marquée. Les groupes succinimidyl ester (SE) marquent les amines libres, telles que les résidus lysine dans les protéines, et sont couramment utilisés pour marquer les anticorps. Les groupes SE du colorant CF® sont plus résistants à l'hydrolyse que la plupart des colorants SE disponibles dans le commerce, ce qui améliore la stabilité et l'efficacité du marquage.
Les technologies des colorants CF® sont couvertes par des brevets américains et internationaux en cours d'homologation. CF® est une marque déposée de Biotium, Inc.
Information de livraison: Les kits de marquage des protéines SE, succinimidyl ester et maléimide, comprennent un protocole détaillé pour le marquage des IgG ou d'autres protéines. Les kits de marquage des protéines SE comprennent le colorant CF® SE et d'autres composants nécessaires au marquage et à la purification des protéines. Les kits sont suffisants pour trois réactions de marquage de 1 mg de protéine chacune.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité