Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
D1/21 D1/22
532-0075EA 78.3 EUR InStock
532-0075 532-0076
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Entonnoirs Ampoules de coulée
Funnel stem with ground-glass cone for flasks and assemblies. Stopcock has interchangeable glass key.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Certifications: Complies with ISO 4800
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité