Pipettes jaugées, MBL®, deux repères, classe AS
Fournisseur: SciLabware
PRA620AS PRA622AS PRA624AS PRA626AS PRA630AS PRA632AS PRA634AS PRA636AS
BIBBPRA620ASEA 14.2 EUR InStock
BIBBPRA620AS BIBBPRA622AS BIBBPRA624AS BIBBPRA626AS BIBBPRA630AS BIBBPRA632AS BIBBPRA634AS BIBBPRA636AS
Pipettes jaugées, MBL®, deux repères, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
Verre sodo-calcique
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Marquage permanent ambré
  • Temps d'attente de +5 s
  • Doté d'une poire de sécurité en haut du tube de la pipette
  • Imprimé avec code de lot pour certificat de lot téléchargeable
Certifications: Conforme à la norme ISO 648 et à la norme DIN 12690
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité