Column packing support, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
EX13/23 EX13/12 EX13/25
201-8369EA 21.9 EUR InStock
201-8369 BIBBEX13/12 BIBBEX13/25
Column packing support, Quickfit®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs à joints coniques
PYREX®, borosilicate glass.
Designed to support Raschig rings within plain fractionating columns. Support is passed through socket of column and rests at the constriction above the cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité