L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Qualitative filter papers, grade 230, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
5230-090 5230-110 5230-125 5230-150 5230-185 5230-240 5230-250 5230-500 5230-400 5230-330 5230-200
515-2837EA 7.3 EUR InStock
515-2837 515-2838 515-2839 515-2840 515-2841 515-2842 WHAT5230-250 WHAT5230-500 WHAT5230-400 WHAT5230-330 WHAT5230-200
Qualitative filter papers, grade 230, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
A general qualitative filter with creped surface. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtration.
  • Retains coarse particles
  • High speed and loading capacity
  • Strong, thick filter
The filter is wet-strengthened with a small amount of chemically stable resin to extend the life of the filter and improve handling. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. However it is not recommended for Kjeldahl nitrogen analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité