L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microplate shakers, Jitterbug
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
270400 270440
BOEI270400EA 4510 EUR InStock
BOEI270400 BOEI270440
Microplate shakers, Jitterbug
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
  • Calibration 'Mode'
  • Temperature calibration
  • Heated lid to provide greater uniformity
  • Independently set temperature, shaking speed and mixing duration
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité