Safety blood lancets, VITREX® STERILANCE® Press II
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
393213 394213 395213 396213 398213 399213
233-0125EA 15.7 EUR InStock
233-0125 233-0126 233-0127 233-0128 233-0130 MODU399213
Safety blood lancets, VITREX® STERILANCE® Press II
Lancettes
Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
  • Needle fully shielded before and after use
  • Pre-loaded pressure activated design
  • High quality, ultra sharp tri-bevel needle, high speed penetration
A variety of point configurations and penetration depths suit most capillary blood requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité