Universal animal restrainers, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H464000001 H464000002 H464000003
BELAH464000001EA 737 EUR InStock
BELAH464000001 BELAH464000002 BELAH464000003
Universal animal restrainers, SP Bel-Art
Fournitures pour animaux Harnais pour animaux
These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
  • Head gate with breathing holes and fits into any of four positions
  • Tail gate to allow maximum closeness of occluding cuff to body
  • Knurled chrome-plated brass thumb screws serve as base fasteners and legs
Suitable for various sizes of rodents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité