Racks for PCR and microcentrifuge tubes, double-sided, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188450018 F188450031 F188450011
119-0459EA 210 EUR InStock
119-0459 119-0464 119-0458
Racks for PCR and microcentrifuge tubes, double-sided, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
PP, double-sided, reversible and fluorescent colours.
  • Rack colour assists in sample organisation and quick visual identification
  • Alphanumeric index allows easy tube identification
  • Matt side panel accepts tape or direct labelling
  • Moulded in handles provide a secure grip for transport
  • Can be used for freezer storage down to –80 °C
One side accommodates 0,5 ml microcentrifuge tubes and the opposite side holds 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité