Polyadenylic acid (poly-A)
Fournisseur: Cytiva
27-4110-01 27-4110-02
27-4110-01EA 282 EUR InStock
27-4110-01 27-4110-02
Polyadenylic acid (poly-A)
Vecteurs, plasmides et librairies
Poly(A) (polyadenylic acid) can be used to evaluate the binding of potential therapeutic agents to mRNA in drug development research.
  • Average chain length of >200 nucleotides
  • Ribonuclease tested
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité