L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis
Fournisseur: RIXIUS
1-1301-0100-32 1-1301-0250-45 1-1301-0500-54 1-1301-1000-54
215-4751EA 137 EUR InStock
215-4751 215-4752 215-4753 215-4754
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Verre sodocalcique, ambré, avec bouchon à vis bleu.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour une utilisation dans des applications sans charges thermiques élevées
  • Des bouchons de différents modèles sont disponibles sur demande
Filetage DIN. Économie d'espace lors du stockage et du transport. Stable, antidérapant. Ambré pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité