Spin Adapters for Gravity Columns
Fournisseur: Cytiva
28-9232-43 28-9232-44 28-9232-45
28-9232-43EA 15 EUR InStock
28-9232-43 28-9232-44 28-9232-45
Spin Adapters for Gravity Columns
Colonnes pour chromatographie
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité