Combination pH electrode, P3311
Fournisseur: Agilent
HEWL5190-3990EA 446 EUR InStock
HEWL5190-3990
Combination pH electrode, P3311
Électrodes Électrodes pH
Unlike single-layer breathable membrane electrodes, Agilent electrodes are made from multi-layered composite materials for extra durability. They also feature a specific barrier to protect the glass bubble against breakage.
  • Can be used with Orion 3 star/4 star meter, Hanna HI2221, and Mettler FE20pH
  • Glass bulb measuring tip
  • Supplied with 30 ml reference solution
  • Reference type Ag/AgCl
  • Temperature accuracy ±0,5 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité