Electronic crimpers and decappers
Fournisseur: PerkinElmer
N9304501 N9304500 N9304502 N9304503
PERCN9304501EA 1750 EUR InStock
PERCN9304501 PERCN9304500 PERCN9304502 PERCN9304503
Electronic crimpers and decappers
Pinces à sertir et pinces à dessertir
The electronic universal, precision control, power crimpers with adjustable settings are designed to provide multiple crimps on a single battery charge.
  • Rated 1500 charge cycles
  • Direct plug connection to board
  • PTC's integral to battery
  • Very low self-discharge
  • Crimper can operate while battery is charging
Certifications: Tested to EN62133 and UN DOT
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité