VWR®, Tamis de test, 315×75 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
510-1187EA 313 EUR InStock
510-1187 510-1188 510-1189 510-1190 510-1191 510-1192 510-1193 510-1194 510-1195 510-1196 510-1197 510-1198 510-1199 510-1200 510-1202 510-1203 510-1204 510-1205 510-1206 510-1207 510-1208 510-1209 510-1210 510-1211 510-1212 510-1213 510-1214 510-1215 510-1216 510-1217 510-1218 510-1219 510-1220 510-1221 510-1222 510-1223 510-1224 510-1225 510-1226 510-1227 510-1228
VWR®, Tamis de test, 315×75 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Information de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité