Erlenmeyer Flasks with screw cap
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0748-10-2000 0748-10-3000 0748-10-025045
NEUB0748-10-2000EA 181 EUR InStock
NEUB0748-10-2000 NEUB0748-10-3000 NEUB0748-10-025045
Erlenmeyer Flasks with screw cap
Ballons Flacons Erlenmeyers
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Screw cap with PTFE coated seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité