Magnetic stirring bars positioner/retrievers, Spinbar®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
Spinbar®
BELAH377800000EA 108 EUR InStock
BELAH377800000
Magnetic stirring bars positioner/retrievers, Spinbar®, SP Bel-Art
Agitateurs Outils d'agitation
PE, to retrieve stirbars without coming into contact with the liquid in the containers.
  • No direct contact with stirring magnet
  • Splash-free operation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité