Nacelles de pesée à usage unique, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
WB30205 WB30314 WB30318 WB30324 WB30254 WB30334 WB30304 WB30317
611-3237EA 70.9 EUR InStock
611-3237 611-3239 SLINWB30318 SLINWB30324 611-3238 611-3241 611-3622 SLINWB30317
Nacelles de pesée à usage unique, Sterilin®
Nacelles Nacelles de pesée
Polystyrène, blanc.
  • Coins arrondis et parois inclinées pour tout transfert d'échantillon
  • Base plate pour une pose sécurisée sur le plateau de balance
  • Conviennent aux poudres et échantillons colorés
  • Forme en diamant particulièrement souple pour former un entonnoir et faciliter le versement dans un autre récipient
Fabriquées en polystyrène à résistance élevée aux chocs avec une surface hydrophobe qui garantit l'absence d'absorption de l'eau provenant de l'atmosphère ou de l'échantillon. La version antistatique est fabriquée en PS, modifiée de manière à réduire sensiblement le temps de relaxation de la charge par rapport aux nacelles de pesée standard - la majorité de la charge électrostatique se dissipe entièrement en quelques secondes lors d'une mise à la terre sur le plateau de balance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité