Deep well plates, 24-well, Axygen®
Fournisseur: Corning
P-DW10ML24C P-DW10ML24CS PDW10ML24C2BCS
AXYGP-DW10ML24CEA 215 EUR InStock
AXYGP-DW10ML24C AXYGP-DW10ML24CS AXYGPDW10ML24C2BCS
Deep well plates, 24-well, Axygen®
Microplaques Microplaques deepwell
Deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and longterm storage. Made of PP, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to –80 °C. Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film. Clear V-shaped well bottom.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité