Gel loading dyes, Glow™
Fournisseur: G Bioscienes
786-100 786-101 786-102 786-103 786-104 786-105 786-106 786-107
786-100EA 97.9 EUR InStock
786-100 786-101 786-102 786-103 786-104 786-105 786-106 786-107
Gel loading dyes, Glow™
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
These premixed and ready-to-use gel dyes are designed to minimise the use of ethidium bromide. Glow dyes provide intense DNA/RNA bands with little background or band distortion on any type of agarose or acrylamide gel.
  • Dyes for DNA are Ficoll®-based
  • Glow loading dyes already contain ethidium bromide
  • Both RNA loading dyes are formamide-based
  • Glow RNA for quick screenings of RNA preps
Specifically formulated for nucleic acid electrophoresis.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité