Extraction buffers, FOCUS™
Fournisseur: G Bioscienes
786-219 786-220 786-221 786-222 786-223 786-233 786-234
786-219EA 367 EUR InStock
786-219 786-220 786-221 786-222 786-223 786-233 786-234
Extraction buffers, FOCUS™
Buffers Tampons d'extraction
FOCUS™ Extraction Buffers are experimentally optimised concentrations of critical agents, buffering and stabilising agents, including urea, thiourea, Nonidet® P-40, CHAPS, and sulphobetaines (SB). They are designed to produce optimal protein extraction and improved spot resolution for 2D gel analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité