Testeur de pH et de l'oxydoréduction, Pocket Pro™ / Pocket Pro™+
Fournisseur: Hach
Pocket Pro
662-1878EA 166 EUR InStock
662-1878 662-2150 662-1879 662-2149
Testeur de pH et de l'oxydoréduction, Pocket Pro™ / Pocket Pro™+
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces testeurs avec capteur intégré ou échangeable mesurent le pH ou l'oxydoréduction dans un large éventail d'applications hydriques. Parfaits pour les mesures sur le terrain dans le domaine des boissons, des eaux industrielles, des eaux usées et de l'eau de piscine.
  • Étapes d'étalonnage faciles et diagnostics intégrés des testeurs de pH
  • Des piles AAA faciles à remplacer et une cuvette à échantillons pratique simplifient la maintenance et les mesures
  • Grand écran LCD facile à lire
  • Interface utilisateur intuitive
  • Les modèles Pocket ™ Pro + disposent d'un capteur échangeable et d'un écran rétro-éclairé
  • Garantie d'un an sur le testeur et le capteur
Information de livraison: Testeur de pH fourni avec 4 piles AAA, longe, solution d'étalonnage et guide de démarrage rapide.
Le testeur de l'oxydoréduction est fourni avec 4 piles AAA, une longe et un guide de démarrage rapide.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité