Fluorescent protease assay, Fluoro™
Fournisseur: G-Biosciences
Fluoro™
786-320EA 618 EUR InStock
786-320
Fluorescent protease assay, Fluoro™
Tests Tests enzymatiques
Resorufin-Casein Protease Substrate: A colorimetric substrate that when treated with proteases releases resorufin that has an absorbance of 570 nm (Supplied lyophilised). FITC-Casein Protease Substrate: A fluorescent (fluorescein isothiocyanate (FITC)) substrate that when treated with proteases releases FITC that has an excitation at 485 nm and emission at 535 nm (Supplied lyophilised).
Informations de commande: Accessories must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité