Tube rotators
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
444-0983EA 459 EUR InStock
444-0983
Tube rotators
Agitateurs Agitateurs rotatifs
This small footprint tube rotator is ideal for common applications such as molecular biology, clinical and biochemistry. The agitating mode achieves more effective mixing with oscillation occurring every 40 degrees in the rotation cycle.
  • Simple display
  • Interchangeable rotisseries accommodate different tube sizes
  • Each paddle can be adjusted from 0 to 90 degrees
  • Maintenance-free motor and plug-and-play simplicity
Certifications: CE and cCSAus compliance.
Information de livraison: Supplied with 2× 10/15, 2× 5/7, 2× 1,5/2 and 1× 50 ml paddles. Replacement paddles can be purchased separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité