L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ELISA kits, femtoELISA™
Fournisseur: G Bioscienes
786-110 786-111 786-112 786-113
786-110EA 741 EUR InStock
786-110 786-111 786-112 786-113
ELISA kits, femtoELISA™
Tests Tests ELISA
The femtoELISA™ kits utilise a non animal protein blocker, NAP-BLOCKER™ that minimises cross-reactivity with researcher's antigens and antibodies. For the detection of HRP, an improved, ultra sensitive, non volatile, stable colorimetric substrate based on tetramethyl benzidine (TMB) is supplied. Reagent does not require hydrogen peroxide that can have detrimental effects on many biological factors, which may ultimately affect the assays.
For the detection of alkaline phosphatase, a p-nitrophenylphosphate (pNPP) based substrate is supplied that has superior stability compared to commonly used pNPP tablets and solutions. The improved stability ensures minimal background Ø over longer periods compared to normal pNPP substrates. Our highly rapid AP substrate has superior sensitivity and requires no preparation time.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité