ELISA chemiluminescent detection system, OptiBlaze™
Fournisseur: G Bioscienes
786-302 786-539
786-302EA 842 EUR InStock
786-302 GENO786-539
ELISA chemiluminescent detection system, OptiBlaze™
Tests Tests ELISA
OptiBlaze™ ELISA femto-HRP and femto-AP are stabilised ultra sensitive luminol and 1,2 dioxetane based horseradish peroxidase or alkaline phosphatase substrates for the detection of HRP or AP-conjugated antibodies during ELISA.
OptiBlaze™ kits are chemiluminescent detection systems for Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The chemiluminescent substrates provided in the kit are ultra sensitive substrates developed for luminometer-based applications, specific for horseradish peroxidase or alkaline phosphatase labelled antibodies.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité