Non-animal sera protein blocking Agent, FISH-Blocker™
Fournisseur: G Bioscienes
786-674 786-675
786-674EA 590 EUR InStock
786-674 786-675
Non-animal sera protein blocking Agent, FISH-Blocker™
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
FISH-Blocker™ uses a fish protein as the primary blocking agent to eliminate cross reactivity. Using a non mammalian protein eliminates or minimises the interaction of antibodies raised in mammals. It is offered either in TBS (Tris-buffered saline) or in PBS (phosphate-buffered saline) at pH 7,5.
  • Ready to use
  • Eliminates cross reactivity
  • Minimises the risk of non-specific binding
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité