Demi-masques contre les gaz, les vapeurs et les particules FFA1/FFA2, a usage unique
Fournisseur: Moldex
111-1707EA 36.9 EUR InStock
111-1707 111-1709 111-1708 111-1710
Demi-masques contre les gaz, les vapeurs et les particules FFA1/FFA2, a usage unique
Respirateurs Masques à usage unique Demi-masques filtrants contre les gaz
Demi-masques compacts de protection contre les gaz, les vapeurs et la poussière (sans entretien).
  • Pré-assemblés et prêts à l'emploi
  • Structure légère en deux matériaux
  • Pour différentes formes de visage
  • Conception à profil abaissé avec un champ de vision amélioré
Certifications: EN 405:2001
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité