HPLC columns, SUPELCOGEL CA, Supelco®
Fournisseur: Merck
59305-U 59306-U
59305-UEA 2410 EUR InStock
59305-U 59306-U
HPLC columns, SUPELCOGEL CA, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
SUPELCOGEL is a resin-based ion exclusion HPLC column which contains sulfonated divinylbenzene resins in six cationic forms. it is used for the unique selectivity for analyses of saccharides or organic acids. The SUPELCOGEL Ca columns are used to separate monosaccharides and sugar alcohols and also for separation of sugars in high fructose corn syrup.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité