Wafer tweezers, lockable
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY LTD.
M100-150L M100-200L M100-300L
FLUMM100-150LEA 737 EUR InStock
FLUMM100-150L FLUMM100-200L FLUMM100-300L
Wafer tweezers, lockable
Pinces
Manufactured entirely of PEEK, this unique design handles a delicate and fragile semiconductor wafer softly but firmly and without excessive contact. The contact area is optically-polished to reduce surface particle counts.
  • Suitable for continuous use up to 130 °C
  • No adhesive or metal parts
  • Lockable handle effectively reduces the forces imparted to the wafer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité