Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, 8511/8512
Fournisseur: UVEX
8512.8/36 8511.8/41 8511.8/40 8511.8/39 8511.8/38 8511.8/37 8511.8/36 8511.8/35 8511.8/45 8511.8/50 8512.8/40 8512.8/39 8512.8/38 8512.8/37 8511.8/43 8512.8/35 8511.8/42 8511.8/49 8511.8/48 8511.8/47 8511.8/46 8511.8/44 8512.8/43 8512.8/50 8512.8/49 8512.8/48 8512.8/47 8512.8/46 8512.8/44 8512.8/42 8512.8/41 8512.8/45
UVEX8512.8/36EA 188 EUR InStock
UVEX8512.8/36 UVEX8511.8/41 UVEX8511.8/40 UVEX8511.8/39 UVEX8511.8/38 UVEX8511.8/37 UVEX8511.8/36 UVEX8511.8/35 UVEX8511.8/45 UVEX8511.8/50 UVEX8512.8/40 UVEX8512.8/39 UVEX8512.8/38 UVEX8512.8/37 UVEX8511.8/43 UVEX8512.8/35 UVEX8511.8/42 UVEX8511.8/49 UVEX8511.8/48 UVEX8511.8/47 UVEX8511.8/46 UVEX8511.8/44 UVEX8512.8/43 UVEX8512.8/50 UVEX8512.8/49 UVEX8512.8/48 UVEX8512.8/47 UVEX8512.8/46 UVEX8512.8/44 UVEX8512.8/42 UVEX8512.8/41 UVEX8512.8/45
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, 8511/8512
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant perforé, d'une languette rembourrée et une bride, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones, etc. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Forme anatomique, bonne stabilité latérale
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées ultra-respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité
  • Semelle antidérapante avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Lacets élastiques pour un laçage rapide et individuel
  • Embout Xenova® sans métal
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique : résistance à la masse <35 mégaohms
Suitable for people allergic to chrome.
Couleur: Noir/Argent
Largeur : 11
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité