Injection vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
700000 150865 150826D 150870
LSUK700000EA 106 EUR InStock
LSUK700000 LSUK150865 LSUK150826D LSUK150870
Injection vials, WHEATON®
Fioles
The tubular and moulded glass injection vials are suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications. They are manufactured from Type 1B clear neutral glass.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité