Systèmes de filtration par le vide, DigiFILTER™
Fournisseur: PerkinElmer
N9308032 N9308034 N9308031
PERCN9308032EA 395 EUR InStock
PERCN9308032 PERCN9308034 PERCN9308031
Systèmes de filtration par le vide, DigiFILTER™
Filtres Unités de filtration sous vide
Cet assemblage DigiFILTER™ sous vide est un moyen simple et rapide de filtrer les échantillons avant leur analyse. Augmentez la productivité du laboratoire en filtrant les particules depuis des échantillons digérés en quelques secondes, directement à partir du tube de digestion.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité