Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 ladies, 8561
Fournisseur: UVEX
8561.8/36 8561.8/43 8561.8/42 8561.8/41 8561.8/40 8561.8/39 8561.8/37 8561.8/35 8561.8/38
UVEX8561.8/36EA 163 EUR InStock
UVEX8561.8/36 UVEX8561.8/43 UVEX8561.8/42 UVEX8561.8/41 UVEX8561.8/40 UVEX8561.8/39 UVEX8561.8/37 UVEX8561.8/35 UVEX8561.8/38
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 ladies, 8561
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant perforé, d'une languette rembourrée et une bride, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones, etc.
  • Forme anatomique, bonne stabilité latérale
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées ultra-respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité
  • Semelle antidérapante avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Lacets élastiques pour un laçage rapide et individuel
  • Embout Xenova® sans métal
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique: Résistance à la masse inférieure à 35 mégaohms
Convient aux personnes allergiques au chrome.
Couleur: Gris/Rose
Largeur: 11
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité