Boîtes à fond en verre, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunclon™
734-5090EA 235 EUR InStock
734-5090 734-5089
Boîtes à fond en verre, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Fond en verre borosilicaté, avec couvercle. La boîte à fond en verre Nunc™ allie la commodité d'une boîte de culture cellulaire standard de 35 mm avec les avantages du verre afin de fournir les caractéristiques optiques optimales requises pour une microscopie à grossissement élevé et une analyse d'images confocales.
  • Surface uniforme et transparente, idéale pour une observation avec un agrandissement élevé
  • Le couvercle de la boîte minimise l'évaporation et permet de garder le contenu exempt de contaminants aériens
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité