Ag-AK, Immunofluorescence test, IMAGEN™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
S610830-2 S610930-2 S611030-2 S611130-2 S611230-2 S611330-2 S611430-6
OXOIS610830-2EA 98.8 EUR InStock
OXOIS610830-2 OXOIS610930-2 OXOIS611030-2 OXOIS611130-2 OXOIS611230-2 OXOIS611330-2 OXOIS611430-6
Ag-AK, Immunofluorescence test, IMAGEN™
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Tests immunologiques
IMAGEN™ is a qualitative direct immunofluorescence test used for detection and confirmation of the presence of virus in cell culture or in clinical specimen.
  • Very specific
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité