Spray caps for dropping bottles
Fournisseur: Müller + Krempel
MUEL14.197.01EA 58.3 EUR InStock
MUEL14.197.01
Spray caps for dropping bottles
Capuchons Bouchons pour pissettes
The spray caps with DIN 18 ring and protective cap are suitable for use with 10 to 100 ml dropping bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité