Shoe covers, mid-high
Fournisseur: 3S Arbeitsschutz
SSSA000649EA 318 EUR InStock
SSSA000649
Shoe covers, mid-high
Vêtements à usage unique
These shoe covers are made of tear-resistent Tyvek®. They provide protection against liquids and chemicals.
  • With PE sole
  • Elasticated for perfect fit
Suitable for use in cleanroom class 6, 7 and 8 environments.
Weight: 41 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité