Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1, 8545
Fournisseur: UVEX
8545.8/51 8545.8/40 8545.8/35 8545.8/36 8545.8/37 8545.8/39 8545.8/52 8545.8/41 8545.8/42 8545.8/43 8545.8/44 8545.8/45 8545.8/46 8545.8/47 8545.8/48 8545.8/49 8545.8/50 8545.8/38
UVEX8545.8/51EA 177 EUR InStock
UVEX8545.8/51 UVEX8545.8/40 UVEX8545.8/35 UVEX8545.8/36 UVEX8545.8/37 UVEX8545.8/39 UVEX8545.8/52 UVEX8545.8/41 UVEX8545.8/42 UVEX8545.8/43 UVEX8545.8/44 UVEX8545.8/45 UVEX8545.8/46 UVEX8545.8/47 UVEX8545.8/48 UVEX8545.8/49 UVEX8545.8/50 UVEX8545.8/38
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1, 8545
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant étanche, d'une languette rembourrée et une bride, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones.
  • Forme anatomique, bonne stabilité latérale
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées ultra-respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité
  • Semelle antidérapante avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Embout Xenova® sans métal
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique : résistance à la masse <35 mégaohms
Convient aux personnes allergiques au chrome.
Couleur: Noir
Largeur: 11
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN 20345:2011; S2, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité