1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Iodo-Gen®NSC 4462
BC93EA 673 EUR InStock
BC93
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Formule: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
MW: 432,088 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027367
Numéro CAS: 51592-06-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/11/23914411.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité