Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)

Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: HPG

BC94EA 535 EUR InStock
BC94
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
G-Biosciences' HPG (p-hydroxyphenylglyoxal) specifically reacts with arginine residues under mild conditions (pH 7 to 9, 25°C) to yield spectrophotometrically measurable signal for amino acid detection.

G-Biosciences' HPG is more water-soluble and more resistant to oxidation than other arginine modifiers. Modification can be monitored at 340 nm.


Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,131 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054984
Numéro CAS: 24645-80-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/25/23914425.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité