Bottles, clear, wide neck, with thread, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1160100 1160200 1160110 1160220 219918603
SCOT1160100EA 1260 EUR InStock
SCOT1160100 SCOT1160200 SCOT1160110 SCOT1160220 SCOT219918603
Bottles, clear, wide neck, with thread, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, without screw cap and pouring ring.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
These larger sized bottles/carboys are ideal for bulk storage and handling of both liquid and solid intermediates and final formulations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité