Boiling baths, Precisterm
Fournisseur: SELECTA
6000142/123 6000141 6000388 6000386
SELE6000142/123EA 0 EUR InStock
SELE6000142/123 SELE6000141 SELE6000388 SELE6000386
Boiling baths, Precisterm
Bains Bains à ébulition
Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corrosion resistant stainless steel.
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronised with the 'ON' indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp (DIN 12877.2)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité