Packaging Bags
Fournisseur: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
3002 3044
SCAC3002EA 131 EUR InStock
SCAC3002 SCAC3044
Packaging Bags
Sachets Sacs de stockage
These vacuum bags are with sealed edge and ideal for packaging of gas-sensitive goods and foods.
  • PA/PE, transparent
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité