SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(acetylthio)acetateS-Acetylthioglycolic Acid N-Succinimidyl EsterSATAN-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
BC96EA 366 EUR InStock
BC96
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Formule: C₈H₉NO₅S
MW: 231,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036891
Numéro CAS: 76931-93-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/29/23914429.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité