Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Sulfo NHS
BC97EA 496 EUR InStock
BC97
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Sulpho-NHS is water-soluble, long-lived, and hydrolyses relatively slowly in water and in aqueous buffer, unlike NHS.
Formule: C₄H₄NNaO₆S
MW: 217,13 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043100
Numéro CAS: 106627-54-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/54/23914454.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité