Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0284-95-0250 0284-95-0103 0284-95-0253
NEUB0284-95-0250EA 93 EUR InStock
NEUB0284-95-0250 NEUB0284-95-0103 NEUB0284-95-0253
Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Measuring Cylinders
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Round glass base with spout
  • Blue graduations
Certifications: DIN 53194
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité