Plasmid purification kit, Axygen® AxyPrep™ Mag
Fournisseur: Corning
MAG-P-S MAG-P-M
AXYGMAG-P-SEA 791 EUR InStock
AXYGMAG-P-S AXYGMAG-P-M
Plasmid purification kit, Axygen® AxyPrep™ Mag
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
AxyPrep™ Mag Plasmid Purification Kit utilises a magnetic bead technology for high throughput purification of plasmid DNA from E.coli cells. The AxyPrep™ Mag kit can also be used with fosmid and BAC vector-based constructs ranging from 5 to 150 Kb. The system consists of steps of pelleting cells, resuspension, lysis, neutralisation, DNA binding, ethanol washing and plasmid elution. The protocol is automation-compatible.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité