N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥99.9% pour l'électrophorèse
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
RC-101 RC-102
RC-101EA 215 EUR InStock
RC-101 RC-102
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) ≥99.9% pour l'électrophorèse
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120
Point de fusion: –64 °C
Point d'éclair: 17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
ONU: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité