Storage Bags
Fournisseur: HK-PACK KRAUTSCHEID GMBH
100046 100140 100078 100256 100100 100128 100110 100737 100020 100098
HKPK100046EA 118 EUR InStock
HKPK100046 HKPK100140 HKPK100078 HKPK100256 HKPK100100 HKPK100128 HKPK100110 HKPK100737 HKPK100020 HKPK100098
Storage Bags
Sachets Sacs de stockage
LDPE transparent bags, ideal for storing and protecting food and small spare parts of all kinds.
  • Food safety is ensured
  • Flexible and tear resistant
  • Freeze-resistant starting 50 μ and heat resistant up to 80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité